Print…
Zinc dimethyldithiocarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Dimethyldithiocarbamic Acid Zinc Salt, Ziram
D0717-25G D0717-500G
TCIAD0717-25GEA 16 EUR
TCIAD0717-25G TCIAD0717-500G
Zinc dimethyldithiocarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Zinc dimethyldithiocarbamate
Fórmula: C₃H₇NS₂
Número MDL : MFCD00064797
Número CAS: 137-30-4
EINECS: 205-288-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,10172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abd09ec471f2b3fc95c511d80443d403e900e968&vid=abd09ec471f2b3fc95c511d80443d403e900e968&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %