Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D0716-25G
D0716-500G
TCIAD0716-25GEA
16
EUR
TCIAD0716-25G
TCIAD0716-500G
Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sodium dimethyldithiocarbamate dihydrate
Fórmula:
C₃H₁₀NNaO₂S₂ |
Número MDL :
MFCD00150729 Número CAS: 128-04-1 EINECS: 204-876-7 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 98.0 % |