Print…
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0681-25G D0681-100G
TCIAD0681-25GEA 34 EUR
TCIAD0681-25G TCIAD0681-100G
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
p-Xylene-2-sulphonic acid hydrate
Fórmula: C₈H₁₀O₃S
Número MDL : MFCD00064858
Número CAS: 609-54-1
EINECS: 210-193-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4cb35c8bd546a9499b8c0a6c777746328a1a4eb&vid=b4cb35c8bd546a9499b8c0a6c777746328a1a4eb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
Water max. 17.0 %