Print…
Diethyl chlorothiophosphate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0624-25G D0624-500G
TCIAD0624-25GEA 18 EUR
TCIAD0624-25G TCIAD0624-500G
Diethyl chlorothiophosphate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Diethyl chlorothiophosphate
Fórmula: C₄H₁₀ClO₂PS
Ponto de ebulição: 51°C
Ponto de Inflamação: 92°C
Número MDL : MFCD00009088
Número CAS: 2524-04-1
EINECS: 219-755-4
UN: 2751
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %