Print…
Diisobutyl disulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Isobutyl Disulphide
D0616-25ML D0616-5ML
TCIAD0616-25MLEA 164 EUR
TCIAD0616-25ML TCIAD0616-5ML
Diisobutyl disulphide ≥98.0% (por GC)
Diisobutyl disulphide
Fórmula: C₈H₁₈S₂
Ponto de ebulição: 109°C
Número MDL : MFCD00039850
Número CAS: 1518-72-5
EINECS: 216-177-4
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %