Print…
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0604-25G D0604-5G
TCIAD0604-25GEA 200 EUR
TCIAD0604-25G TCIAD0604-5G
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS) ≥95.0% (por HPLC)
Trisodium 2-(4-Sulphophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonate (SPADNS)
Fórmula: C₁₆H₁₂N₂O₁₁S₃
Número MDL : MFCD00003952
Número CAS: 23647-14-5
EINECS: 245-803-9
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Water 3.0 to 14.0 %
Sensitiveness to pass test