Print…
Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2,3-Dihydroxynaphthalene-6-sulphonic acid Monosodium Salt, DS acid Monosodium Salt, Sodium 2,3-dihydroxynaphthalene-6-sulphonate, Monosodium 6,7-Dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
D0597-25G D0597-500G
TCIAD0597-25GEA 42 EUR
TCIAD0597-25G TCIAD0597-500G
Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Sodium-6,7-dihydroxynaphthalene-2-sulphonate
Fórmula: C₁₀H₈O₅S
Peso Molecular: 262.21 g/mol
Número MDL : MFCD00004074
Número CAS: 135-53-5
EINECS: 205-198-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 5.0 %