1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Catechol-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate, 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulphonic acid disodium salt monohydrate, Tiron monohydrate, 3,5-Pyrocatecholdisulphonic acid disodium salt monohydrate, Disodium 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulphonate monohydrate
D0567-25G
D0567-250G
TCIAD0567-25GEA
31
EUR
TCIAD0567-25G
TCIAD0567-250G
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate ≥98.0% (por análise titulométrica)
1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulphonic acid disodium salt monohydrate
Fórmula:
C₆H₄Na₂O₈S₂·1H₂O Peso Molecular: 332.22 g/mol |
Número MDL :
MFCD00007473 Número CAS: 149-45-1 EINECS: 205-741-5 Merck Index: 14,09465 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |
Suitability for Titanium-analysis | to pass test |