3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos:
DDC, 1,4-Dihydro-2,4,6-trimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,4,6-trimethyl-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate, Diethyl 1,4-Dihydro-2,4,6-trimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
D0558-1G
D0558-5G
D0558-25G
TCIAD0558-1GEA
16
EUR
TCIAD0558-1G
TCIAD0558-5G
TCIAD0558-25G
3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine ≥98.0% (por GC)
3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine
Fórmula:
C₁₄H₂₁NO₄ |
Número MDL :
MFCD00005950 Número CAS: 632-93-9 EINECS: 211-188-0 |
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 129.0 to 133.0 deg-C |