Print…
Butopyronoxyl ≥95.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylic Acid Butyl Ester, Indalone, Butyl 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-4-oxo-2H-pyran-6-carboxylate
D0550-25G D0550-500G
TCIAD0550-25GEA 47 EUR
TCIAD0550-25G TCIAD0550-500G
Butopyronoxyl ≥95.0% (por HPLC)
Butopyronoxyl
Fórmula: C₁₂H₁₈O₄
Ponto de Inflamação: 157°C
Número MDL : MFCD00006574
Número CAS: 532-34-3
EINECS: 208-535-3
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (HPLC) min. 95.0 area%