Print…
N,N-Diethyl-o-toluidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Diethyl-2-methylaniline, 2-Diethylaminotoluene
D0531-25ML D0531-5ML
TCIAD0531-25MLEA 407 EUR
TCIAD0531-25ML TCIAD0531-5ML
N,N-Diethyl-o-toluidine ≥98.0% (por GC)
N,N-Diethyl-o-toluidine
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de ebulição: 210°C
Número MDL : MFCD00059227
Número CAS: 606-46-2
EINECS: 210-119-1
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %