Print…
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-N,N-diethylaniline Dihydrochloride
D0519-25G D0519-5G
TCIAD0519-25GEA 132 EUR
TCIAD0519-25G TCIAD0519-5G
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Número MDL : MFCD00060227
Número CAS: 16713-15-8
EINECS: 240-760-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency