Print…
N,N-Diethyl-N'-oleoylethylenediamine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0517-25G D0517-5G
TCIAD0517-25GEA 246 EUR
TCIAD0517-25G TCIAD0517-5G
N,N-Diethyl-N'-oleoylethylenediamine ≥97.0% (por análise titulométrica)
N,N-Diethyl-N'-oleoylethylenediamine
Fórmula: C₂₄H₄₈N₂O
Número MDL : MFCD00027344
Número CAS: 13282-67-2
Encomendar
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %