Print…
N,N-Diethylglycinesodium salt ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
D0509-100G D0509-25G
TCIAD0509-100GEA 313 EUR
TCIAD0509-100G TCIAD0509-25G
N,N-Diethylglycinesodium salt ≥97.0% (por análise titulométrica)
N,N-Diethylglycinesodium salt
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Número MDL : MFCD00053497
Número CAS: 5426-55-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Solubility in Water almost transparency