Print…
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Diethylene glycol divinyl ether, 1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethylene, 1,1'-(Oxybis(ethyleneoxy))diethene, Diethyleneglycoldivinylether, (2-(2-Ethenyloxyethoxy)ethoxy)ethene
Estabilização: Stabilised with potassium hydroxide
D0498-25ML D0498-100ML
TCIAD0498-25MLEA 40 EUR
TCIAD0498-25ML TCIAD0498-100ML
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene ≥98.0% (por GC) estabilizada
1,1'-[Oxybis(ethyleneoxy)]diethylene
Fórmula: H₂CCHO(CH₂)₂O(CH₂)₂OCHCH₂
Ponto de ebulição: 197°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00054610
Número CAS: 764-99-8
EINECS: 212-133-3
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %