Print…
Zinc diethyldithiocarbamate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Zinc dethyldithiocarbamate, Diethyldithiocarbamic Acid Zinc Salt
D0492-25G D0492-500G
TCIAD0492-25GEA 16 EUR
TCIAD0492-25G TCIAD0492-500G
Zinc diethyldithiocarbamate ≥99.0% (por análise titulométrica)
Zinc diethyldithiocarbamate
Fórmula: C₅H₁₁NS₂
Número MDL : MFCD00064798
Número CAS: 14324-55-1
EINECS: 238-270-9
UN: 3077
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C