Print…
Copper(II) diethyldithiocarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Diethyldithiocarbamic Acid Copper(II) Salt
D0487-25G D0487-5G
TCIAD0487-25GEA 98 EUR
TCIAD0487-25G TCIAD0487-5G
Copper(II) diethyldithiocarbamate ≥97.0% (por análise titulométrica)
Copper(II) diethyldithiocarbamate
Fórmula: C₅H₁₁NS₂
Peso Molecular: 360.07 g/mol
Número MDL : MFCD00070506
Número CAS: 13681-87-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20f7949b13cff0070d28ac0a7acd7496b169262f&vid=20f7949b13cff0070d28ac0a7acd7496b169262f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 201.0 deg-C