Guanylurea sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dicyandiamidine Sulphate
D0433-25G
D0433-500G
TCIAD0433-25GEA
36
EUR
TCIAD0433-25G
TCIAD0433-500G
Guanylurea sulphate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Guanylurea sulphate
Fórmula:
C₂H₈N₄O₅S Peso Molecular: 200.17 g/mol |
Número MDL :
MFCD00035565 Número CAS: 591-01-5 EINECS: 209-697-8 Merck Index: 14,03093 |
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |