Print…
2,3-Dichloropropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0407-25G D0407-5G
TCIAD0407-25GEA 137 EUR
TCIAD0407-25G TCIAD0407-5G
2,3-Dichloropropionic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3-Dichloropropionic acid
Fórmula: C₃H₄Cl₂O₂
Ponto de ebulição: 210°C
Número MDL : MFCD00021695
Número CAS: 565-64-0
EINECS: 209-285-8
UN: 2923
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency