Print…
2,5-Di-tert-amylhydroquinone ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0299-25G D0299-500G
TCIAD0299-25GEA 20 EUR
TCIAD0299-25G TCIAD0299-500G
2,5-Di-tert-amylhydroquinone ≥93.0% (por GC)
2,5-Di-tert-amylhydroquinone
Fórmula: C₁₆H₂₆O₂
Número MDL : MFCD00027029
Número CAS: 79-74-3
EINECS: 201-222-2
Merck Index: 14,03304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5131c53417af94ca5fbac7d838741c0ebd1888e2&vid=5131c53417af94ca5fbac7d838741c0ebd1888e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %
Melting point 178.0 to 181.0 deg-C