Print…
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Ethylene Glycol Mono[2-(diethylamino)ethyl] Ether, 2-(2-(Diethylamino)ethoxy)ethanol
D0298-25G D0298-500G
TCIAD0298-25GEA 27 EUR
TCIAD0298-25G TCIAD0298-500G
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol ≥98.0% (por GC)
2-[2-(Diethylamino)ethoxy]ethanol
Fórmula: C₈H₁₉NO₂
Peso Molecular: 161.25 g/mol
Ponto de ebulição: 101°C
Número MDL : MFCD00020604
Número CAS: 140-82-9
EINECS: 205-436-7
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %