Print…
3,5-Dibromo-L-tyrosine ≥96.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: H-Tyr(3,5-DiBr)-OH, H-3,5-Dibromo-Tyr-OH
D0213-1G D0213-5G
TCIAD0213-1GEA 26 EUR
TCIAD0213-1G TCIAD0213-5G
3,5-Dibromo-L-tyrosine ≥96.0% (por análise titulométrica)
3,5-Dibromo-L-tyrosine
Fórmula: C₉H₉Br₂NO₃
Número MDL : MFCD00037204
Número CAS: 300-38-9
EINECS: 206-091-5
Merck Index: 14,03030
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a72b9915faf77fcf3b8ddad064496ada0a341d98&vid=c0757b547072e82e759e9fca7c6f0001c6a9bae3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +0.5 to +2.0 deg (C=5, 1mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency