Print…
Phenoxybenzamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Dibenzyline Hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)-N-(1-methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine Hydrochloride, N-Phenoxyisopropyl-N-benzyl-2-chloroethylamine Hydrochloride, N-Benzyl-N-(2-chloroethyl)-1-phenoxypropan-2-amine hydrochloride
D0158-1G D0158-25G
TCIAD0158-1GEA 35 EUR
TCIAD0158-1G TCIAD0158-25G
Phenoxybenzamine hydrochloride ≥98.0% (por análise titulométrica)
Phenoxybenzamine hydrochloride
Fórmula: C₁₈H₂₂ClNO
Número MDL : MFCD00055152
Número CAS: 63-92-3
EINECS: 200-569-7
Merck Index: 14,07256
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 135.0 to 140.0 deg-C