Dietilditiocarbamato de prata ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
N,N-Diethyldithiocarbamic acid silver salt, Diethyldithiocarbamic acid silver salt, DETC, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silver
11898.09
11898.18
11898.09EA
188
EUR
11898.09
11898.18
Dietilditiocarbamato de prata ACS
Dietilditiocarbamato de prata
CAS No.: 1470-61-7
Molecular Formula: C5H10AgNS2
Formula Weight: 256.14
Physical Form: Powder
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: Yellow to pale brown
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00004929
Fórmula:
(C₂H₅)₂NCSSAg Ponto de Fusão: 172…175 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004929 Número CAS: 1470-61-7 EINECS: 216-003-7 UN: 3077 ADR: 9,III |