Print…
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid ≥94.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Amsonic acid, 4,4-Diamino-2,2-stilbenedisulphonic acid
D0121-25G D0121-500G D0121-100G
TCIAD0121-25GEA 20 EUR
TCIAD0121-25G TCIAD0121-500G TCIAD0121-100G
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid ≥94.0% (por análise titulométrica)
4,4'-Diaminostilbene-2,2'-disulphonic Acid
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O₆S₂
Número MDL : MFCD00024946
Número CAS: 81-11-8
Merck Index: 14,00595
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb128554864316219d6893ac190adfaa5a90b8cc&vid=cb128554864316219d6893ac190adfaa5a90b8cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 94.0 %