Print…
2,6-Diaminopimelic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0112-1G D0112-5G
TCIAD0112-1GEA 81 EUR
TCIAD0112-1G TCIAD0112-5G
2,6-Diaminopimelic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
2,6-Diaminopimelic acid
Fórmula: C₇H₁₄N₂O₄
Número MDL : MFCD00002637
Número CAS: 583-93-7
EINECS: 209-524-6
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency
Water max. 5.0 %