Print…
Dietilditiocarbamato de prata 99% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N,N-Diethyldithiocarbamic acid silver salt, Diethyldithiocarbamic acid silver salt, DETC, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silver
114290050 114290250 114291000
ACRO114290050EA 59.3 EUR
ACRO114290050 ACRO114290250 ACRO114291000
Dietilditiocarbamato de prata 99% para análise
Dietilditiocarbamato de prata
Fórmula: (C₂H₅)₂NCSSAg
Ponto de Fusão: 172…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004929
Número CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Green to khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (0.5% in pyridine) clear
Titration with NH4SCN ≥98.5 %