Print…
2,6-Dibromoanilina ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0004-25G D0004-5G
TCIAD0004-25GEA 169 EUR
TCIAD0004-25G TCIAD0004-5G
2,6-Dibromoanilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dibromoanilina
Fórmula: C₆H₅Br₂N
Ponto de ebulição: 264°C
Número MDL : MFCD00007638
Número CAS: 608-30-0
EINECS: 210-158-4
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 84.0 deg-C