Print…
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (by HPLC)
Fornecedor: TCI
C3675-1G C3675-5G
TCIAC3675-1GEA 31 EUR
TCIAC3675-1G TCIAC3675-5G
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide ≥98.0% (by HPLC)
2-[(6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino]-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
Fórmula: C₁₆H₁₃Cl₂N₅OS
Ponto de Fusão: 280°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11045075
Número CAS: 302964-08-5
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %