Print…
1,4-Cineole ≥93.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
C3652-100G C3652-25G
TCIAC3652-100GEA 108 EUR
TCIAC3652-100G TCIAC3652-25G
1,4-Cineole ≥93.0% (por GC)
1,4-Cineole
Fórmula: C₁₀H₁₈O
Ponto de ebulição: 173°C
Ponto de Fusão: –46°C
Ponto de Inflamação: 47°C
Número MDL : MFCD00209502
Número CAS: 470-67-7
EINECS: 207-428-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %