Print…
4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: FAAH-IN-2, O-Desmorpholinopropyl Gefitinib, 4-(3-Chloro-4-fluoroanilino)-6-hydroxy-7-methoxyquinazoline, 4-((3-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-7-methoxyquinazolin-6-ol
C3647-1G C3647-5G
TCIAC3647-1GEA 28 EUR
TCIAC3647-1G TCIAC3647-5G
4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-(3-Chloro-4-fluorophenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-ol
Fórmula: C₁₅H₁₁ClFN₃O₂
Peso Molecular: 319.72 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09908046
Número CAS: 184475-71-6
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %