Print…
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3644-25G C3644-5G
TCIAC3644-25GEA 114 EUR
TCIAC3644-25G TCIAC3644-5G
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-3-ethyl-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Número MDL : MFCD08459057
Número CAS: 127892-62-0
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C