Print…
Colesterol ≥99.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Stabilised with α-tocopherol
C3624-1G C3624-5G
TCIAC3624-1GEA 62 EUR
TCIAC3624-1G TCIAC3624-5G
Colesterol ≥99.0% (por GC) estabilizado
Colesterol
Fórmula: C₂₇H₄₆O
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00003646
Número CAS: 57-88-5
EINECS: 200-353-2
Merck Index: 14,02201
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 148.0 to 151.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -34.0 to -39.5 deg (C=2, Dioxane)
Drying loss max. 0.2 %