Print…
2-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 2-(2-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
C3612-1G C3612-5G
TCIAC3612-1GEA 20 EUR
TCIAC3612-1G TCIAC3612-5G
2-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BClO₂
Número MDL : MFCD05663846
Número CAS: 870195-94-1
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) max. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %