Print…
(Cyclohexyl-CAAC)Rh(COD)Cl ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Chloro[2-(2,6-diisopropylphenyl)-3,3-dimethyl-2-azaspiro[4.5]dec-1-ylidene][1,2,5,6-eta-1,5-cyclooctadiene]rhodium
C3592-1G C3592-100MG
TCIAC3592-1GEA 1072 EUR
TCIAC3592-1G TCIAC3592-100MG
(Cyclohexyl-CAAC)Rh(COD)Cl ≥98.0% (por análise titulométrica)
(Cyclohexyl-CAAC)Rh(COD)Cl
Fórmula: C₃₁H₄₇ClNRh
Peso Molecular: 572.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número CAS: 1801869-83-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %