Print…
Chelerythrine chloride ≥97.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3584-25MG C3584-100MG
TCIAC3584-25MGEA 121 EUR
TCIAC3584-25MG TCIAC3584-100MG
Chelerythrine chloride ≥97.0% (por HPLC)
Chelerythrine chloride
Fórmula: C₂₁H₁₈ClNO₄
Ponto de Fusão: 195°C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00060717
Número CAS: 3895-92-9
EINECS: 223-444-9
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Water max. 12.0 %