Print…
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
C3576-25G C3576-5G
TCIAC3576-25GEA 139 EUR
TCIAC3576-25G TCIAC3576-5G
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-(2-Chlorophenyl)benzimidazole
Fórmula: C₁₃H₉ClN₂
Número MDL : MFCD00051632
Número CAS: 3574-96-7
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 232.0 to 234.0 deg-C