Print…
Carbamato de metilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Carbamic acid methyl ester
A16523.18 A16523.22 A16523.36
A16523.18EA 27.9 EUR
A16523.18 A16523.22 A16523.36
Carbamato de metilo ≥99%
Carbamato de metilo
Purity: 99% CAS No.: 598-55-0 Molecular Formula: H2NCO2CH3 Formula Weight: 75.07 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 54-56° Boiling Point: 176-178° Beilstein Reference: 635779 Merck Reference: 14,6036 MDL No.: MFCD00007964
Fórmula: C₂H₅NO₂
Ponto de ebulição: 176…178 °C
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,140
Ponto de Inflamação: >100 °C (212 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007964
Número CAS: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 14,6036