Print…
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-2-Chloro-1-phenylethanol, (S)-(+)-alpha-(Chloromethyl)benzyl alcohol
C3562-25G C3562-5G
TCIAC3562-25GEA 306 EUR
TCIAC3562-25G TCIAC3562-5G
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2-Chloro-1-phenylethanol
Fórmula: C₈H₉ClO
Ponto de ebulição: 114°C
Número MDL : MFCD00077692
Número CAS: 70111-05-6
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%