Print…
Carbamato de metilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Carbamic acid methyl ester
269310010 269310050 269312500
ACRO269310010EA 119 EUR
ACRO269310010 ACRO269310050 ACRO269312500
Carbamato de metilo 99%
Carbamato de metilo
Fórmula: C₂H₅NO₂
Ponto de ebulição: 176…177 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
Ponto de Inflamação: 93 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007964
Número CAS: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Merck Index: 12,06115
Encomendar
Appearance White Adhering crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥98.5 %