Print…
1-Cloro-2-propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C3533-1G C3533-5G
TCIAC3533-1GEA 55 EUR
TCIAC3533-1G TCIAC3533-5G
1-Cloro-2-propanol ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-2-propanol
Fórmula: C₃H₇ClO
Ponto de ebulição: 132°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Número MDL : MFCD00004530
Número CAS: 127-00-4
UN: 2611
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07851
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %