Print…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Chloropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-(2-Chloro-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Chloropyridine-4-boronic acid Pinacol ester
C3529-1G C3529-5G
TCIAC3529-1GEA 33 EUR
TCIAC3529-1G TCIAC3529-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₅BClNO₂
Peso Molecular: 239.51 g/mol
Número MDL : MFCD04039870
Número CAS: 458532-84-8
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C