3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
C3527-1G
C3527-5G
TCIAC3527-1GEA
33
EUR
TCIAC3527-1G
TCIAC3527-5G
3-(4'-Chlorophenyl)propanol ≥98.0% (por GC)
3-(4'-Chlorophenyl)propanol
Fórmula:
C₉H₁₁ClO Ponto de ebulição: 114°C |
Número MDL :
MFCD00831102 Número CAS: 6282-88-8 |
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |