Print…
3-Chlorosalicylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3522-1G C3522-5G
TCIAC3522-1GEA 35 EUR
TCIAC3522-1G TCIAC3522-5G
3-Chlorosalicylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
3-Chlorosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅ClO₃
Número MDL : MFCD00010390
Número CAS: 1829-32-9
EINECS: 217-379-5
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C