Print…
4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3518-200MG C3518-1G
TCIAC3518-200MGEA 34 EUR
TCIAC3518-200MG TCIAC3518-1G
4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-6-(4-chlorophenyl)-2-phenylpyrimidine
Fórmula: C₁₆H₁₀Cl₂N₂
Número MDL : MFCD30536778
Número CAS: 1354749-13-5
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 129.0 deg-C