Print…
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3514-1G C3514-5G
TCIAC3514-1GEA 101 EUR
TCIAC3514-1G TCIAC3514-5G
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine ≥98.0% (por GC)
2-Chloro-4,6-di-p-tolyl-1,3,5-triazine
Fórmula: C₁₇H₁₄ClN₃
Número MDL : MFCD29071841
Número CAS: 21902-34-1
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 205.0 to 209.0 deg-C