Print…
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
C3500-25G C3500-5G
TCIAC3500-25GEA 153 EUR
TCIAC3500-25G TCIAC3500-5G
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₂H₁₆BClO₂
Peso Molecular: 238.52 g/mol
Número MDL : MFCD05663875
Número CAS: 195062-61-4
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C