Print…
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-(5,6,6-Trimethyl-2-norbornyl)-cyclohexanol, isobornylcyclohexanol, 2-Chloro-4-formyltoluene
C3499-1G C3499-5G
TCIAC3499-1GEA 28 EUR
TCIAC3499-1G TCIAC3499-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇ClO
Peso Molecular: 154.593 g/mol
Ponto de ebulição: 232°C
Ponto de Fusão: 30°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06411284
Número CAS: 3411-03-8
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %