Print…
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C3481-1G C3481-5G
TCIAC3481-1GEA 62 EUR
TCIAC3481-1G TCIAC3481-5G
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
4-(9H-Carbazol-9-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₉H₁₃NO
Número MDL : MFCD19441374
Número CAS: 110677-45-7
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C