Print…
Cobalt naphthenate (Co ∼ 8%)
Fornecedor: TCI
Perigo
C3480-25G C3480-500G
TCIAC3480-25GEA 16 EUR
TCIAC3480-25G TCIAC3480-500G
Cobalt naphthenate (Co ∼ 8%)
Cobalt naphthenate
Fórmula: C₂₂H₁₄CoO₄
Ponto de Inflamação: 48°C
Número MDL : MFCD02094763
Número CAS: 61789-51-3
EINECS: 263-064-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Gray to Dark purple to Black clear liquid to cloudy liquid
Cobalt 7.5 to 8.4 %